5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48747-1G PC48747-250MG
APOSPC48747-1GEA 0 EUR
APOSPC48747-1G APOSPC48747-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185433
Núm. CAS: 1211580-84-5