2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-2-fluoro-3-nitrobenzene
PC48749-1G PC48749-250MG
APOSPC48749-1GEA 155 EUR
APOSPC48749-1G APOSPC48749-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09955448
Núm. CAS: 1020718-00-6