3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
PC48752-250MG PC48752-1G PC48752-5G
APOSPC48752-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC48752-250MG APOSPC48752-1G APOSPC48752-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27923603
Núm. CAS: 1159186-56-7