7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48755-1G PC48755-250MG PC48755-5G
APOSPC48755-1GEA 255 EUR
APOSPC48755-1G APOSPC48755-250MG APOSPC48755-5G
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₅FOS
MW: 180.199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17169315
Núm. CAS: 698367-34-9