Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48756-1G PC48756-250MG
APOSPC48756-1GEA 580 EUR
APOSPC48756-1G APOSPC48756-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₆BrFO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29430786
Núm. CAS: 1404119-48-7