2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48762-1G PC48762-5G
APOSPC48762-1GEA 493 EUR
APOSPC48762-1G APOSPC48762-5G
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11878543
Núm. CAS: 256473-06-0