5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC48769-5G
APOSPC48769-5GEA 49.3 EUR
APOSPC48769-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254,441 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024826
Núm. CAS: 1311197-88-2