Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Bis(trifluoromethyl)-1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-6-(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4877-100G
PC4877-25G
PC4877-5G
APOSPC4877-100GEA
458
EUR
APOSPC4877-100G
APOSPC4877-25G
APOSPC4877-5G
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Formula:
C₁₀F₂₀ Pto. Ebullición: 144…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972337 Núm. CAS: 155609-20-4 |