2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48771-1G PC48771-5G PC48771-250MG
APOSPC48771-1GEA 429 EUR
APOSPC48771-1G APOSPC48771-5G APOSPC48771-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline
Formula: C₆H₄ClFIN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31629890
Núm. CAS: 2091569-03-6