2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48773-1G PC48773-250MG PC48773-5G
APOSPC48773-1GEA 328 EUR
APOSPC48773-1G APOSPC48773-250MG APOSPC48773-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₂ClFINO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30723635
Núm. CAS: 2244086-60-8