2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48777-1G PC48777-250MG PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA 493 EUR
APOSPC48777-1G APOSPC48777-250MG APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₄F₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31629891
Núm. CAS: 2244085-32-1