7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48779-1G PC48779-250MG
APOSPC48779-1GEA 353 EUR
APOSPC48779-1G APOSPC48779-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Formula: C₉H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954857
Núm. CAS: 16499-58-4