2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48780-1G PC48780-250MG
APOSPC48780-1GEA 0 EUR
APOSPC48780-1G APOSPC48780-250MG
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₃N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17168414
Núm. CAS: 35213-02-6