4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48781-1G PC48781-250MG
APOSPC48781-1GEA 336 EUR
APOSPC48781-1G APOSPC48781-250MG
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formula: C₆H₅F₃N₂S
MW: 194,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01459879
Núm. CAS: 78018-17-4