2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48782-1G PC48782-250MG
APOSPC48782-1GEA 219 EUR
APOSPC48782-1G APOSPC48782-250MG
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27946933
Núm. CAS: 198967-27-0