2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48783-1G PC48783-250MG PC48783-5G
APOSPC48783-1GEA 157 EUR
APOSPC48783-1G APOSPC48783-250MG APOSPC48783-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₅F₃N₂O₂
MW: 194,111 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988116
Núm. CAS: 175354-56-0