3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48787-1G PC48787-250MG PC48787-5G
APOSPC48787-1GEA 115 EUR
APOSPC48787-1G APOSPC48787-250MG APOSPC48787-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31726319
Núm. CAS: 2366994-52-5
UN: 1993
ADR: 3,III