2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC48788-1G
PC48788-250MG
APOSPC48788-1GEA
137
EUR
APOSPC48788-1G
APOSPC48788-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula:
C₉H₄BrF₃O MW: 265,027 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD31726320 Núm. CAS: 2379918-32-6 UN: 1993 ADR: 3,III |