2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Dichloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
PC48795-1G PC48795-5G PC48795-25G
APOSPC48795-1GEA 311 EUR
APOSPC48795-1G APOSPC48795-5G APOSPC48795-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole
Formula: C₇H₅Cl₂FO
MW: 195,018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28785944
Núm. CAS: 54300-72-0