4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48796-1G PC48796-250MG PC48796-5G
APOSPC48796-1GEA 260 EUR
APOSPC48796-1G APOSPC48796-250MG APOSPC48796-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₅Cl₂FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31742296
Núm. CAS: 2365420-17-1