tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48797-1G PC48797-250MG
APOSPC48797-1GEA 75.4 EUR
APOSPC48797-1G APOSPC48797-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30378948
Núm. CAS: 942275-75-4