Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48798-1G PC48798-250MG
APOSPC48798-1GEA 505 EUR
APOSPC48798-1G APOSPC48798-250MG
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate
Formula: C₆H₇ClF₂O₃
MW: 200,568 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24477415
Núm. CAS: 933772-60-2