2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48800-1G PC48800-250MG
APOSPC48800-1GEA 497 EUR
APOSPC48800-1G APOSPC48800-250MG
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Formula: C₇H₇FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202638
Núm. CAS: 96740-93-1