1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48801-1G PC48801-250MG PC48801-5G
APOSPC48801-1GEA 578 EUR
APOSPC48801-1G APOSPC48801-250MG APOSPC48801-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391108
Núm. CAS: 1261775-78-3