3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48803-1G PC48803-250MG PC48803-5G
APOSPC48803-1GEA 287 EUR
APOSPC48803-1G APOSPC48803-250MG APOSPC48803-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13192650
Núm. CAS: 381229-48-7