4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48806-1G PC48806-250MG PC48806-5G
APOSPC48806-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48806-1G APOSPC48806-250MG APOSPC48806-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28156435
Núm. CAS: 161424-78-8