5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48807-1G PC48807-250MG PC48807-5G
APOSPC48807-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48807-1G APOSPC48807-250MG APOSPC48807-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Formula: C₇HBrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26679060
Núm. CAS: 1503508-74-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III