Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48810-1G PC48810-250MG PC48810-5G
APOSPC48810-1GEA 0 EUR
APOSPC48810-1G APOSPC48810-250MG APOSPC48810-5G
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204171
Núm. CAS: 773134-13-7