3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48831-1G PC48831-25G
APOSPC48831-1GEA 29 EUR
APOSPC48831-1G APOSPC48831-25G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840208
Núm. CAS: 402-12-0