4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48839-1G PC48839-250MG
APOSPC48839-1GEA 540 EUR
APOSPC48839-1G APOSPC48839-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrClF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32869483
Núm. CAS: 2169005-64-3