4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48917-1G PC48917-250MG
APOSPC48917-1GEA 623 EUR
APOSPC48917-1G APOSPC48917-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₅F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31759999
Núm. CAS: 1453070-24-0