4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48918-1G PC48918-250MG PC48918-5G
APOSPC48918-1GEA 115 EUR
APOSPC48918-1G APOSPC48918-250MG APOSPC48918-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₄O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32070722
Núm. CAS: 2366994-51-4
UN: 3265
ADR: 8,II