6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48919-1G
PC48919-5G
APOSPC48919-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48919-1G
APOSPC48919-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formula:
C₆H₅F₂NO MW: 145,107 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094310 Núm. CAS: 115551-33-2 |