3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48921-1G PC48921-250MG
APOSPC48921-1GEA 168 EUR
APOSPC48921-1G APOSPC48921-250MG
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₄S
MW: 247,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09040991
Núm. CAS: 381229-72-7