4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48922-1G PC48922-250MG
APOSPC48922-1GEA 574 EUR
APOSPC48922-1G APOSPC48922-250MG
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₄S
MW: 247.243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21817646
Núm. CAS: 1534724-80-5