Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48923-1G PC48923-250MG
APOSPC48923-1GEA 632 EUR
APOSPC48923-1G APOSPC48923-250MG
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-fluoro-3-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈FNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11650724
Núm. CAS: 85338-72-3