Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48924-1G PC48924-250MG
APOSPC48924-1GEA 574 EUR
APOSPC48924-1G APOSPC48924-250MG
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈FNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32070713
Núm. CAS: 1204574-95-7