5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48931-1G PC48931-250MG PC48931-5G
APOSPC48931-1GEA 145 EUR
APOSPC48931-1G APOSPC48931-250MG APOSPC48931-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₂BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756771
Núm. CAS: 212631-85-1