(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC48932-1G PC48932-500MG PC48932-5G
APOSPC48932-1GEA 281 EUR
APOSPC48932-1G APOSPC48932-500MG APOSPC48932-5G
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₆H₅F₂NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12911481
Núm. CAS: 1105510-11-9