Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48936-1G PC48936-250MG
APOSPC48936-1GEA 667 EUR
APOSPC48936-1G APOSPC48936-250MG
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267.48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28733929
Núm. CAS: 1804897-28-6