Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC4895-1G PC4895-500MG
APOSPC4895-1GEA 590 EUR
APOSPC4895-1G APOSPC4895-500MG
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Formula: C₁₁H₁₃FN₂O₂S
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00975556
Núm. CAS: 338773-28-7