8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48999-1G PC48999-250MG
APOSPC48999-1GEA 58 EUR
APOSPC48999-1G APOSPC48999-250MG
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Formula: C₈H₂BrF₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31710612
Núm. CAS: 2366994-39-8