2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
PC49004-1G PC49004-5G PC49004-25G
APOSPC49004-1GEA 27.7 EUR
APOSPC49004-1G APOSPC49004-5G APOSPC49004-25G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235.995 g/mol
Pto. de fusión: 65…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071060
Núm. CAS: 103979-08-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III