2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49006-1G PC49006-250MG
APOSPC49006-1GEA 157 EUR
APOSPC49006-1G APOSPC49006-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071062
Núm. CAS: 1257535-01-5