2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-cyano-3-fluoroaniline
PC49007-1G PC49007-250MG
APOSPC49007-1GEA 441 EUR
APOSPC49007-1G APOSPC49007-250MG
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071063
Núm. CAS: 1093951-76-8