3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49008-1G PC49008-250MG
APOSPC49008-1GEA 279 EUR
APOSPC49008-1G APOSPC49008-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18071064
Núm. CAS: 1257535-12-8