3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49009-1G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49009-1G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12407090
Núm. CAS: 103977-79-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III