3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-cyano-3-fluorophenol
PC49010-1G PC49010-250MG
APOSPC49010-1GEA 116 EUR
APOSPC49010-1G APOSPC49010-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFNO
MW: 216,007 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071065
Núm. CAS: 1257535-02-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III