(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49016-25G PC49016-5G
APOSPC49016-25GEA 1370 EUR
APOSPC49016-25G APOSPC49016-5G
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene
Formula: C₂H₂ClF
Pto. Ebullición: 15…15,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461574
Núm. CAS: 2268-31-7
UN: 3161
ADR: 2.1,