2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49018-1G PC49018-250MG PC49018-100MG
APOSPC49018-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49018-1G APOSPC49018-250MG APOSPC49018-100MG
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
MW: 210,431 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185350
Núm. CAS: 1214326-94-9